3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007636-10G 007636-50G 007636-250G
FLUO007636-10GEA 30.8 EUR InStock
FLUO007636-10G FLUO007636-50G FLUO007636-250G
3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
MW: 185.15 g/mol
Siedepunkt: 92
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001913
CAS-Nummer: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge