4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007637-5G 007637-25G 007637-100G
FLUO007637-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007637-5G FLUO007637-25G FLUO007637-100G
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
MW: 185.15 g/mol
Siedepunkt: 131…132 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 47.85…48.85 °C
Dichte: 1.535 g/cm³ (–150.15 °C)
MDL Number: MFCD00001921
CAS-Nummer: 2338-75-2
EINECS: 219-052-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge