4'-tert-Butylacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002522-5G 002522-25G
FLUO002522-5GEA 146 EUR InStock
FLUO002522-5G FLUO002522-25G
4'-tert-Butylacetophenon
4'-tert-Butylacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O
Siedepunkt: 71…72 °C (0,09 mmHg)
Melting Pt: 18 °C
Dichte: 0,9705 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00017256
CAS-Nummer: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge