2-Hydroxy-3'-nitroacetophenon
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
3X-0728.500 3X-0728.1 3X-0728.5 3X-0728.10
BIOT3X-0728.500EA 0 EUR InStock
BIOT3X-0728.500 BIOT3X-0728.1 BIOT3X-0728.5 BIOT3X-0728.10
2-Hydroxy-3'-nitroacetophenon
2-Hydroxy-3'-nitroacetophenon
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181.15
MDL Number: MFCD04973723
CAS-Nummer: 72802-41-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge