2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
4X-0724.500 4X-0724.1 4X-0724.5 4X-0724.10
BIOT4X-0724.500EA 0 EUR InStock
BIOT4X-0724.500 BIOT4X-0724.1 BIOT4X-0724.5 BIOT4X-0724.10
2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00004668
CAS-Nummer: 4136-21-4
EINECS: 223-955-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge