3,4,5-Trifluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007492-1G 007492-5G
FLUO007492-1GEA 39.9 EUR InStock
FLUO007492-1G FLUO007492-5G
3,4,5-Trifluorbenzophenon
3,4,5-Trifluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₇F₃O
MW: 236.19 g/mol
MDL Number: MFCD00083525
CAS-Nummer: 70028-88-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge