1,2-Dibrom-4-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1296-25G AN-1296-1G AN-1296-5G
COBBAN-1296-25GEA 571 EUR InStock
COBBAN-1296-25G COBBAN-1296-1G COBBAN-1296-5G
1,2-Dibrom-4-nitrobenzol
1,2-Dibromo-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280.9 g/mol
MDL Number: MFCD00055373
CAS-Nummer: 5411-50-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge