2,3-Difluor-4-methoxyphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005741-1G 005741-5G
FLUO005741-1GEA 104 EUR InStock
FLUO005741-1G FLUO005741-5G
2,3-Difluor-4-methoxyphenol
2,3-Difluor-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
MW: 160.12 g/mol
MDL Number: MFCD01631505
CAS-Nummer: 261763-29-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge