3-Fluorbrenzcatechin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7647-5G OS-7647-25G OS-7647-100G
COBBOS-7647-5GEA 98.7 EUR InStock
COBBOS-7647-5G COBBOS-7647-25G COBBOS-7647-100G
3-Fluorbrenzcatechin
3-Fluorbrenzcatechin
Formel: C₆H₅FO₂
MW: 128.1 g/mol
Siedepunkt: 218
Melting Pt: 71
Dichte: 1.514 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042582
CAS-Nummer: 363-52-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge