Trimesinsäuretrimethylester 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
152070250 152071000
ACRO152070250EA 102 EUR InStock
ACRO152070250 ACRO152071000
Trimesinsäuretrimethylester 99%
Trimesinsäuretrimethylester
Formel: C₁₂H₁₂O₆
Siedepunkt: 225 - 230 °C (0,5 -rr)
Melting Pt: 144…147 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008434
CAS-Nummer: 2672-58-4
EINECS: 220-215-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge