3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002095-10G 002095-250G 002095-50G
FLUO002095-10GEA 45.9 EUR InStock
FLUO002095-10G FLUO002095-250G FLUO002095-50G
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₆F₆O
MW: 256.15 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009910
CAS-Nummer: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge