5-Iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006029-25G 006029-10G
FLUO006029-25GEA 110 EUR InStock
FLUO006029-25G FLUO006029-10G
5-Iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
5-Iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
Formel: C₈H₃F₆I
MW: 340.01 g/mol
Siedepunkt: 171…172 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.91 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040837
CAS-Nummer: 328-73-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge