2',6'-Difluor-3'-methylacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005743-1G 005743-5G
FLUO005743-1GEA 67.1 EUR InStock
FLUO005743-1G FLUO005743-5G
2',6'-Difluor-3'-methylacetophenon
2',6'-Difluor-3'-methylacetophenon
Formel: C₉H₈F₂O
MW: 170.16 g/mol
MDL Number: MFCD01631339
CAS-Nummer: 261763-31-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge