1,3-Dimethoxy-2-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1236-5G AN-1236-1G
COBBAN-1236-5GEA 569 EUR InStock
COBBAN-1236-5G COBBAN-1236-1G
1,3-Dimethoxy-2-nitrobenzol
1,3-Dimethoxy-2-nitrobenzol
Formel: C₈H₉NO₄
MW: 183.16 g/mol
MDL Number: MFCD00474587
CAS-Nummer: 6665-97-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge