2,6-Dibrom-4-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
AN-1328-25G AN-1328-100G
COBBAN-1328-25GEA 42.3 EUR InStock
COBBAN-1328-25G COBBAN-1328-100G
2,6-Dibrom-4-nitroanilin
2,6-Dibrom-4-nitroanilin
Formel: C₆H₄Br₂N₂O₂
Melting Pt: 204…209 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007639
CAS-Nummer: 827-94-1
EINECS: 212-577-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge