2,6-Dibromanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OS-7645-25G OS-7645-100G OS-7645-5G
COBBOS-7645-25GEA 186 EUR InStock
COBBOS-7645-25G COBBOS-7645-100G COBBOS-7645-5G
2,6-Dibromanilin
2,6-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 85…86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007638
CAS-Nummer: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge