2-Brom-4-chloranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
AN-1188-5G AN-1188-25G AN-1188-100G
COBBAN-1188-5GEA 26.2 EUR InStock
COBBAN-1188-5G COBBAN-1188-25G COBBAN-1188-100G
2-Brom-4-chloranilin
2-Brom-4-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 69
MDL Number: MFCD00041313
CAS-Nummer: 873-38-1
EINECS: 212-837-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge