2-Amino-3-nitrophenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
AN-1414-5G AN-1414-1G AN-1414-25G AN-1414-100G
COBBAN-1414-5GEA 31 EUR InStock
COBBAN-1414-5G COBBAN-1414-1G COBBAN-1414-25G COBBAN-1414-100G
2-Amino-3-nitrophenol
2-Amino-3-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
MDL Number: MFCD00010875
CAS-Nummer: 603-85-0
EINECS: 210-060-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge