5-Brom-o-anisidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1281-5G AN-1281-25G AN-1281-1G
COBBAN-1281-5GEA 88.6 EUR InStock
COBBAN-1281-5G COBBAN-1281-25G COBBAN-1281-1G
5-Brom-o-anisidin
5-Brom-o-anisidin
Formel: C₇H₈BrNO
MDL Number: MFCD04037882
CAS-Nummer: 6358-77-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge