5-Fluor-o-anisidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1152-25G AN-1152-5G AN-1152-1G
COBBAN-1152-25GEA 269 EUR InStock
COBBAN-1152-25G COBBAN-1152-5G COBBAN-1152-1G
5-Fluor-o-anisidin
5-Fluor-o-anisidin
Formel: C₇H₈FNO
MDL Number: MFCD00077537
CAS-Nummer: 1978-39-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge