2,6-Dibrom-4-chloranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OT-0623-100G OT-0623-25G OT-0623-5G
COBBOT-0623-100GEA 205 EUR InStock
COBBOT-0623-100G COBBOT-0623-25G COBBOT-0623-5G
2,6-Dibrom-4-chloranilin
2,6-Dibrom-4-chloranilin
Formel: C₆H₄Br₂ClN
MW: 285.37 g/mol
Siedepunkt: 301
Melting Pt: 96
MDL Number: MFCD00051750
CAS-Nummer: 874-17-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge