1-Brom-2,3,5-trichlorbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7628-5G OS-7628-25G OS-7628-1G
COBBOS-7628-5GEA 88.6 EUR InStock
COBBOS-7628-5G COBBOS-7628-25G COBBOS-7628-1G
1-Brom-2,3,5-trichlorbenzol
1-Bromo-2,3,5-trichlorobenzene
Formel: C₆H₂BrCl₃
MDL Number: MFCD00070734
CAS-Nummer: 81067-38-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge