1-Brom-2,3-difluor-5-nitrobenzol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13774.POR 013774-1G
CHMPFL13774.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13774.POR FLUO013774-1G
1-Brom-2,3-difluor-5-nitrobenzol
1-Bromo-2,3-difluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
MDL Number: MFCD03095339
CAS-Nummer: 374633-24-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge