1-Brom-2,3-difluorbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OS-7592-5G OS-7592-25G OS-7592-100G
COBBOS-7592-5GEA 26 EUR InStock
COBBOS-7592-5G COBBOS-7592-25G COBBOS-7592-100G
1-Brom-2,3-difluorbenzol
1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₃BrF₂
MW: 192.99 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (765 mmHg)
Dichte: 1.72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061136
CAS-Nummer: 38573-88-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge