1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF835. 005502-1G 005502-5G
CHMPCFF835.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF835. FLUO005502-1G FLUO005502-5G
1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237.99 g/mol
Melting Pt: 55…57 °C
MDL Number: MFCD00042184
CAS-Nummer: 167415-27-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge