4-Brom-3,5-difluoranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OT-0927-25G OT-0927-1G OT-0927-5G
COBBOT-0927-25GEA 247 EUR InStock
COBBOT-0927-25G COBBOT-0927-1G COBBOT-0927-5G
4-Brom-3,5-difluoranisol
4-Brom-3,5-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02 g/mol
MDL Number: MFCD00143268
CAS-Nummer: 202865-61-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge