1-Brom-2-chlor-3-fluorbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0550-100G OT-0550-25G OT-0550-5G
COBBOT-0550-100GEA 460 EUR InStock
COBBOT-0550-100G COBBOT-0550-25G COBBOT-0550-5G
1-Brom-2-chlor-3-fluorbenzol
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209.44 g/mol
MDL Number: MFCD04038306
CAS-Nummer: 883499-24-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge