4-Brom-3-fluorphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BK-4525-25G BK-4525-100G
COBBBK-4525-25GEA 125 EUR InStock
COBBBK-4525-25G COBBBK-4525-100G
4-Brom-3-fluorphenol
4-Brom-3-fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
MDL Number: MFCD00051907
CAS-Nummer: 121219-03-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge