1-Brom-2-fluor-4-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
021894-5G 021894-25G
FLUO021894-5GEA 34.1 EUR InStock
FLUO021894-5G FLUO021894-25G
1-Brom-2-fluor-4-nitrobenzol
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
MDL Number: MFCD05865088
CAS-Nummer: 185331-69-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge