1-Brom-2-fluor-5-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
021887-25G 021887-5G
FLUO021887-25GEA 33.6 EUR InStock
FLUO021887-25G FLUO021887-5G
1-Brom-2-fluor-5-nitrobenzol
1-Brom-2-fluor-5-nitrobenzol
Formel: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
MDL Number: MFCD00055433
CAS-Nummer: 701-45-1
EINECS: 211-855-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge