2-Brom-4-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023859-25G 023859-5G
FLUO023859-25GEA 230 EUR InStock
FLUO023859-25G FLUO023859-5G
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenol
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01
MDL Number: MFCD06657954
CAS-Nummer: 81107-97-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge