2-Brom-4-methoxyphenol
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
5Y-0804.500 5Y-0804.5 5Y-0804.10 5Y-0804.1
BIOT5Y-0804.500EA 0 EUR InStock
BIOT5Y-0804.500 BIOT5Y-0804.5 BIOT5Y-0804.10 BIOT5Y-0804.1
2-Brom-4-methoxyphenol
2-Brom-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
MDL Number: MFCD02113712
CAS-Nummer: 17332-11-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge