2-Brom-4-nitrotoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OS-7461-25G OS-7461-100G
COBBOS-7461-25GEA 37.6 EUR InStock
COBBOS-7461-25G COBBOS-7461-100G
2-Brom-4-nitrotoluol
2-Brom-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (38 mmHg)
Melting Pt: 77.5
MDL Number: MFCD00007195
CAS-Nummer: 7745-93-9
EINECS: 231-809-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge