1-Brom-2-methylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
124109-100G 124109-25G
SIAL124109-100GEA 462 EUR InStock
SIAL124109-100G SIAL124109-25G
1-Brom-2-methylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-methylnaphthalene
Formel: C₁₁H₉Br
MW: 221.1 g/mol
Siedepunkt: 296
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003871
CAS-Nummer: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge