3-tert-Butyl-1-brombenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023850-25G 023850-5G
FLUO023850-25GEA 248 EUR InStock
FLUO023850-25G FLUO023850-5G
3-tert-Butyl-1-brombenzol
3-tert-Butyl-1-brombenzol
Formel: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
MDL Number: MFCD00234661
CAS-Nummer: 3972-64-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge