4-Brom-2-chlorbenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4688-25G CA-4688-5G
COBBCA-4688-25GEA 125 EUR InStock
COBBCA-4688-25G COBBCA-4688-5G
4-Brom-2-chlorbenzonitril
4-Brom-2-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrClN
MW: 216.46 g/mol
Siedepunkt: 142…143 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 67…68 °C
MDL Number: MFCD00040883
CAS-Nummer: 154607-01-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge