4-Brom-2-chlor-6-fluorphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-1146-1G OT-1146-5G
COBBOT-1146-1GEA 0 EUR InStock
COBBOT-1146-1G COBBOT-1146-5G
4-Brom-2-chlor-6-fluorphenol
4-Brom-2-chlor-6-fluorphenol
Formel: C₆H₃BrClFO
MDL Number: MFCD01631476
CAS-Nummer: 161045-79-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge