4-Brom-2-chlor-5-fluoranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-1213-5G OT-1213-1G OT-1213-250M
COBBOT-1213-5GEA 1810 EUR InStock
COBBOT-1213-5G COBBOT-1213-1G COBBOT-1213-250M
4-Brom-2-chlor-5-fluoranisol
4-Brom-2-chlor-5-fluoranisol
Formel: C₇H₅BrClFO
MW: 239.47 g/mol
MDL Number: MFCD16036128
CAS-Nummer: 901236-75-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge