2-Brom-4-chloranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0860-25G OT-0860-100G
COBBOT-0860-25GEA 51.3 EUR InStock
COBBOT-0860-25G COBBOT-0860-100G
2-Brom-4-chloranisol
2-Brom-4-chloranisol
Formel: C₇H₆BrClO
MW: 221.48 g/mol
MDL Number: MFCD00079705
CAS-Nummer: 60633-25-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge