3-Brom-p-toluonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7601-5G OS-7601-25G OS-7601-100G
COBBOS-7601-5GEA 0 EUR InStock
COBBOS-7601-5G COBBOS-7601-25G COBBOS-7601-100G
3-Brom-p-toluonitril
3-Brom-p-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
MDL Number: MFCD06797818
CAS-Nummer: 42872-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge