2-Brom-6-fluoranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0447-25G OT-0447-5G
COBBOT-0447-25GEA 364 EUR InStock
COBBOT-0447-25G COBBOT-0447-5G
2-Brom-6-fluoranisol
2-Brom-6-fluoranisol
Formel: C₇H₆BrFO
MDL Number: MFCD04974125
CAS-Nummer: 845829-94-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge