1-Brom-3-fluor-2-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1323-5G AN-1323-1G
COBBAN-1323-5GEA 102 EUR InStock
COBBAN-1323-5G COBBAN-1323-1G
1-Brom-3-fluor-2-nitrobenzol
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
MDL Number: MFCD07368788
CAS-Nummer: 886762-70-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge