1-Brom-5-fluor-4-iod-2-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1532-5G AN-1532-1G
COBBAN-1532-5GEA 595 EUR InStock
COBBAN-1532-5G COBBAN-1532-1G
1-Brom-5-fluor-4-iod-2-nitrobenzol
1-Brom-5-fluor-4-iod-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₂BrFINO₂
MDL Number: MFCD12913932
CAS-Nummer: 1187385-70-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge