4-Brom-2-fluorbiphenyl
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BK-4522-5G BK-4522-25G BK-4522-100G
COBBBK-4522-5GEA 0 EUR InStock
COBBBK-4522-5G COBBBK-4522-25G COBBBK-4522-100G
4-Brom-2-fluorbiphenyl
4-Brom-2-fluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₈BrF
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 38,5 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00051716
CAS-Nummer: 41604-19-7
EINECS: 255-453-9
UN: 3152
ADR: 9,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge