4-Brombenzylalkohol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7636-100G OS-7636-5G
COBBOS-7636-100GEA 141 EUR InStock
COBBOS-7636-100G COBBOS-7636-5G
4-Brombenzylalkohol
4-Brombenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 77…78 °C
MDL Number: MFCD00004650
CAS-Nummer: 873-75-6
EINECS: 212-851-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge