4-Brom-2-methoxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4677-5G CA-4677-1G
COBBCA-4677-5GEA 75.9 EUR InStock
COBBCA-4677-5G COBBCA-4677-1G
4-Brom-2-methoxybenzonitril
4-Brom-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆BrNO
MW: 212.05 g/mol
MDL Number: MFCD06738651
CAS-Nummer: 330793-38-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge