4-Brom-o-toluonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7570-5G OS-7570-25G
COBBOS-7570-5GEA 50.9 EUR InStock
COBBOS-7570-5G COBBOS-7570-25G
4-Brom-o-toluonitril
4-Brom-o-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 70 °C
MDL Number: MFCD00041461
CAS-Nummer: 67832-11-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge