1-Brom-4-fluor-2-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7444-5G OS-7444-25G OS-7444-100G
COBBOS-7444-5GEA 0 EUR InStock
COBBOS-7444-5G COBBOS-7444-25G COBBOS-7444-100G
1-Brom-4-fluor-2-nitrobenzol
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
MDL Number: MFCD00055530
CAS-Nummer: 446-09-3
EINECS: 207-160-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge