4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
9X-0882 9X-0882.1
BIOT9X-0882EA 0 EUR InStock
BIOT9X-0882 BIOT9X-0882.1
4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol
4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O
MDL Number: MFCD05668981
CAS-Nummer: 50824-04-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge