4-Brom-3-methylanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0842-1G OT-0842-25G OT-0842-5G
COBBOT-0842-1GEA 0 EUR InStock
COBBOT-0842-1G COBBOT-0842-25G COBBOT-0842-5G
4-Brom-3-methylanisol
4-Brom-3-methylanisol
Formel: C₈H₉BrO
MDL Number: MFCD00060687
CAS-Nummer: 27060-75-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge